Learn More
Ácido 2-amino-5-yodo-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 108857-24-5 |
| Fórmula molecular | C8H8INO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8INO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(I)cc(C(=O)O)c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-yodo-3-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 277.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.96 |