Learn More
Éster metílico del ácido 2-amino-5-yodo-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-iodo-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1096481-48-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 I N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(I)cc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-yodo-3-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 291.086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.976 |