Learn More
2-Amino-5-hidroxipirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668550 1 g Frasco de vidrio 1 g
10517990 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434330010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 143489-45-6 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143489-45-6
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD08062411
Clave InChI NVYMOVCPYONOSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-hydroxypyrimidine, 5-pyrimidinol, 2-amino, 2-amino-pyrimidin-5-ol, 5-hydroxypyrimidin-2-amine, 2-amino-5-hydroxy pyrimidine, 2-amino-5-pyrimidinol, zlchem 1241, pubchem21503, 5-hydroxy-2-aminopyrimidine, acmc-1c7b8
PubChem CID 17750388
Nombre IUPAC 2-aminopirimidin-5-ol
SMILES NC1=NC=C(O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.6°C to 199°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.