Learn More
Clorhidrato de 2-amino-5-hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-hydroxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 856965-37-2 |
| Fórmula molecular | C5H7ClN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-pyridinol, 6-Amino-3-hydroxypyridine Hydrochloride, 6-Amino-3-pyridinol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O.ClH/c6-5-2-1-4(8)3-7-5;/h1-3,8H,(H2,6,7);1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cn1 |
| Nombre IUPAC | 6-aminopiridin-3-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0247 |