Learn More
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338065 25 g 25 g
11328065 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08256.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-31-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007870
Clave InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
Nombre IUPAC ácido 2-amino5hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∽248°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2803663
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%