Learn More
2-amino-5-formiltiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-formylthiazole |
| CAS | 1003-61-8 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-thiazolecarboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2OS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1-2H,(H2,5,6) |
| SMILES | N=C1NC=C(S1)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-imino-3H-1,3-tiazol-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 128.152 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.004 |