Learn More
2-Amino-5-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394396 5 g 5 g
11304406 250 mg 250 miligramos
11384396 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20010.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21717-96-4 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21717-96-4
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.11
Número MDL MFCD01861120
Clave InChI YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-pyridinamine, 5-fluoro-2-pyridineamine, 5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-2-pyridylamine, 2-amino 5-fluoropyridine, 2-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-aminopyridine, 2-amino-5-fluoro pyridine, 5-fluoropyridimine
PubChem CID 2737701
Nombre IUPAC 5-fluoropiridin-2-amina
SMILES NC1=CC=C(F)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluoropyridine
Punto de fusión 93°C to 97°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 385938
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza 97%