Learn More
2-Amino-5-fluorobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457907 250 mg 250 miligramos
11416700 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51022.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20358-07-0 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-fluorobenzotiazol se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20358-07-0
Fórmula molecular C7H5FN2S
Peso molecular (g/mol) 168.189
Número MDL MFCD05664560
Clave InChI YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 821203
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%