Learn More
Ácido 2-amino-5-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446974 25 g 25 g
11426974 1 g 1 g
11436974 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21458.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-08-2
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00055566
Clave InChI FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2803664
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza ≥98%