Learn More
Ácido 2-amino-5-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713541 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10474555 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308940010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.20€
    48.65€ / 1 g
    Ahorro 7.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-08-2
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00055566
Clave InChI FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181°C to 185°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(F)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino