Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-5-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497586 250 mg 250 miligramos
15487586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62575.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 863578-24-9 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-amino-5-fluorobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863578-24-9
Fórmula molecular C12H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 237.081
Número MDL MFCD11617916
Clave InChI RLUKWTHMONYTKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, benzenamine,4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 23152508
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 49°C to 50°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 96%