Learn More
2-Amino-5-fluoro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462009 5 g 5 g
15452009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64700.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110919-71-6 | C6H7FN2 | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110919-71-6
Fórmula molecular C6H7FN2
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD09835298
Clave InChI WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluoro-6-methylpyridine, 5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-fluoro-6-methyl, 2-amino-5-fluoro-6-methyl-pyridine, 5-fluoro-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-fluoro-6-methyl-2-pyridylamine, 6-amino-3-fluoro-2-methylpyridine
PubChem CID 13789841
Nombre IUPAC 5-fluoro-6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=C(F)C=CC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 4376910
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido