Learn More
2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442189 5 g 5 g
15452189 250 mg 250 miligramos
15432189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64815.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 301222-66-2 | C6H7FN2 | 126.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301222-66-2
Fórmula molecular C6H7FN2
Peso molecular (g/mol) 126.134
Número MDL MFCD06659479
Clave InChI RKMOPXJNMQWPLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-fluoro-4-picoline, 2-amino-5-fluoro-4-methylpyridine, 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-4-methyl-5-fluoropyridine, pubchem1256, 5-fluoro-4-methyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine,5-fluoro-4-methyl, 2-amino-4-methyl-5-fluoro pyridine, e 5-fluoro-4-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 22063670
Nombre IUPAC 5-fluoro-4-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC=C1F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Cantidad 5 g
Beilstein 9694924
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 95%