Learn More
2-Amino-5-fluoro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487808 5 g 5 g
15477808 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61293.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212268-12-7
Fórmula molecular C5H4FN3O2
Peso molecular (g/mol) 157.10
Número MDL MFCD04972413
Clave InChI LDYYBZNEWDTDEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-amino-5-fluoro-3-nitropyridine, 5-fluoro-3-nitro-2-pyridinamine, pubchem1271, acmc-1cegr, ksc496c2h, 5-fluoro-3-nitro-2-aminopyridine, 5-fluoro-3-nitropyridine-2-amine, 5-fluoro-3-nitro-pyridin-2-amine, 5-fluoro-3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 21717339
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-nitropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluoro-3-nitropyridine
Color Naranja
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s