Learn More
2-Amino-5-etilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-ethylpyrazine |
| CAS | 13535-07-4 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3/c1-2-5-3-9-6(7)4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9) |
| SMILES | CCc1cnc(N)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-etilpirazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 123.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.08 |