Learn More
Clorhidrato de 2-amino-5-etilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-Ethylphenol Hydrochloride |
| CAS | 149861-22-3 |
| Fórmula molecular | C8H11NO . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6;/h3-5,10H,2,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccc(N)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-5-etilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0607 |