Learn More
2-amino-5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 57235-50-4 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3S/c6-5-8-7-4(9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1nnc(s1)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 141.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0361 |