Learn More
2-Amino-5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327595 5 g 5 g
11317595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05778.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57235-50-4 | C5H7N3S | 141.19 g/mol
2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole is used as antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol se utiliza como agente antibacteriano.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57235-50-4
Fórmula molecular C5H7N3S
Peso molecular (g/mol) 141.19
Número MDL MFCD00051649
Clave InChI AVLUMBXGKFNNAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole, 5-cyclopropyl 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20ao4n, enamine_005503, 5-cyclopropyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,5-cyclopropyl, 5-cyclopropyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 717021
Nombre IUPAC 5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-amina
SMILES NC1=NN=C(S1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 5 g
Beilstein 124356
Información de solubilidad Soluble in Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.2
Porcentaje de pureza 98%