Learn More
2-Amino-5-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354166 25 g 25 g
11344166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19282.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4214-73-7 | C6H6N3 | 120.13 g/mol
2-Amino-5-cyanopyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-5-cianopiridina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-73-7
Fórmula molecular C6H6N3
Peso molecular (g/mol) 120.13
Número MDL MFCD00128902
Clave InChI KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
PubChem CID 818260
SMILES NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-cyanopyridine
Punto de fusión 159°C to 164°C
Punto de ebullición 240°C to 250°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 113876
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.