Learn More
2-Amino-5-cianobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 327-74-2 |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-amino-3-(trifluoromethyl)-, m-Tolunitrile, 4-amino-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-cyanoaniline, 3-Trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-Cyano-2-trifluoromethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13/h1-3H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.1339 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0405 |