Learn More
2-Amino-5-ciano-N-metil-3-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30133245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133245 500 mg 500 miligramos
30138710 1 g 1 g
30010418 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA414995500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 890707-29-6
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.22
Sinónimo 2-Amino-5-cyano-N,3-dimethylbenzamide
Nombre IUPAC 2-amino-5-ciano-N,3-dimetilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O/c1-6-3-7(5-11)4-8(9(6)12)10(14)13-2/h3-4H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0902