Learn More
Ácido 2-amino-5-ciano-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-cyano-3-methylbenzoicAcid |
| CAS | 871239-18-8 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-Cyano-3-Methylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-2-6(4-10)3-7(8(5)11)9(12)13/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cc(cc(C(=O)O)c1N)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-5-ciano-3-metil-benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |