Learn More
Clorhidrato de 2-amino-5-clorotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397555 5 g 5 g
11387555 1 g 1 g
11307565 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05707.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55506-37-1 | C3H4Cl2N2S | 171.04 g/mol
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride is used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole. It is used as reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-amino-5-clorotiazol se utiliza como reactivo de inicio en la síntesis de 2-cloro-6-metilimidazo[2,1-b]tiazol. También se usa como reactivo para la preparación de derivados biológicamente activos del tiazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55506-37-1
Fórmula molecular C3H4Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00039006
Clave InChI GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorothiazole hydrochloride, 5-chlorothiazol-2-amine hydrochloride, 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 5-chloro-, monohydrochloride, 5-chloro-2-thiazolamine hydrochloride, 2-amino-5-chloro-1,3-thiazole hydrochloride, 5-chlorothiazolamine hydrochloride, thiazole, 2-amino-5-chloro-hydrochloride, pubchem23694, c3h3cln2s.hcl
PubChem CID 148743
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-tiazol-2-amina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC=C(Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.05
Porcentaje de pureza 97%