Learn More
2-Amino-5-cloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15285998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15285998 5 g 5 g
15275998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15285998 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5428-89-7
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Clave InChI OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
PubChem CID 79479
Nombre IUPAC 5-cloropirimidin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyrimidine
Punto de fusión 235.0°C to 238.0°C
Punto de ebullición 314.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4