Learn More
2-Amino-5-cloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11354126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354126 250 mg 250 miligramos
11334126 1 g 1 g
11344126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19248.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5428-89-7
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.547
Número MDL MFCD00014604
Clave InChI OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
PubChem CID 79479
Nombre IUPAC 5-cloropirimidin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyrimidine
Punto de fusión 235°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 110914
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%