Learn More
2-Amino-5-cloropiridina, Mikromol™
Código de producto. 17973456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973456 25 mg 25 miligramos
17972306 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0149.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-5-cloropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-chloropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Amino-5-chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
SMILES Nc1ccc(Cl)cn1
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 128.56
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0141 g/mol