Learn More
2-Amino-5-cloropiridina, LoGiCal
Código de producto. 30461283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461283 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461283 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0149.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-chloropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Amino-5-chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1ccc(Cl)cn1
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-2-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 128.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0141 g/mol