Learn More
2-Amino-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10355970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10355970 25 g Frasco de plástico 25 g
10040720 100 g Frasco de plástico 100 g
10606862 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10355970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-98-6
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00006324
Clave InChI MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
PubChem CID 66174
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134.0°C to 138.0°C
Color Beige a beige amarronado
Punto de ebullición 127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl(C5H3N)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 22, V,8, 451
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.