Learn More
2-Amino-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloropyridine |
| Punto de fusión | 135°C to 138°C |
| Punto de ebullición | 127°C to 129°C (21 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 108735 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.56 |
| Porcentaje de pureza | 98% |