Learn More
2-Amino-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469952 25 g 25 g
11479952 100 g 100 g
11339689 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469952 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12063.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-98-6
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD00006324
Clave InChI MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
PubChem CID 66174
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyridine
Punto de fusión 135°C to 138°C
Punto de ebullición 127°C to 129°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 108735
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-pyridylamine