Learn More
2-Amino-5-cloropiridina-3,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-pyridinamine-3,4,6-d3 |
| CAS | 1093384-99-6 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H2 Cl N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Pyridin-3,4,6-d3-amine, 5-chloro- (ACI), 5-Chloro-2-pyridin-3,4,6-d3-amine (ACI), 2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-d3, 2-Amino-5-chloropyridine-d3, 2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-D3, 5-Chloro-2-pyridinamine-3,4,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3 H,(H2,7,8)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3,4,6-trideuteriopiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.578 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.033 g/mol |
| Mostrar más |