Learn More
(2-amino-5-clorofenil)fenilmetanona (aminoclorobenzofenona), Mikromol™
Código de producto. 17942306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942306 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0028.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-amino-5-clorofenil)fenilmetanona (aminoclorobenzofenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H10 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 231.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231,0451 g/mol