Learn More
(2-amino-5-clorofenil)(3-clorofenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-5-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 5625-08-1 |
| Fórmula molecular | C13H9Cl2NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2-Amino-5-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-3'-chlorobenzophenone, 2-Amino-3',5-dichloro-benzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-9-3-1-2-8(6-9)13(17)11-7-10(15)4-5-12(11)16/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-clorofenil)-(3-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0061 |