Learn More
2-Amino-5-clorofenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorophenol |
| Punto de fusión | 145°C to 153°C |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 386421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.57 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- 2-Amino-5-chlorophenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-chlorophenol