Learn More
Alcohol 2-amino-5-clorobenzílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493947 25 g 25 g
15483947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30531.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37585-25-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37585-25-4
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.597
Número MDL MFCD00075163
Clave InChI CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586754
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-amino-5-chlorophenyl methanol, 2-amino-5-chlorobenzyl alcohol, 2-amino-5-chloro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 2-amino-5-chloro, acmc-20ao4o, 2-amino-5-chlorobenzenemethanol, 2-hydroxymethyl-4-chloroaniline, benzenemethanol,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorophenyl methanol #
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 98%