Learn More
2-amino-5-clorobenzoxazol (zoxazolamina), TRC
Código de producto. 30451874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451874 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30451874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7009502G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2 O
Cantidad 2 g
Sinónimo 2-Benzoxazolamine','5-chloro-, Benzoxazole','2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
SMILES Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-benzoxazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 168.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.009