Learn More
2-Amino-5-clorobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30323062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323062 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30323062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4450355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline
CAS 445-03-4
Fórmula molecular C7 H5 Cl F3 N
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 195.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0063