Learn More
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082630 100 g Glass bottle 100 g
1 options
Código de producto. 10082630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203241000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride
Nombre de nota 97%
CAS 445-03-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)CF3
Índice de refracción 1.5059 to 1.5079 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00007841
Cantidad 100 g
Beilstein 12, III, 1921
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
Clave InChI CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 195.57
PubChem CID 67961
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid