Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30132488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132488 50 g 50 g
17953485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60349050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-59-5
Fórmula molecular C13 H10 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 231.68
Sinónimo (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, Prazepam Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Alprazolam Imp. E (EP), Oxazepam Imp. D (EP), 2-Amino-5-chlorobenzophenone, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Aminochlorobenzophenone
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0451
Porcentaje de pureza >95%