Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona Oxima-d5, TRC
Código de producto. 30320202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30320202 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60373250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone Oxime-d5
CAS 65854-73-1
Fórmula molecular C13H6D5ClN2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2-Amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone Oxime-d5, 5-Chloro-2-aminobenzophenone Oxime-d5, NSC 86144-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClN2O/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16-17)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,15H2/b16-13-/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C(=N\O)\c2cc(Cl)ccc2N)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (NZ)-N-[(2-amino-5-clorofenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilideno]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 251.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0874
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.