Learn More
2-amino-5-clorobenzofenona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzophenone |
| CAS | 719-59-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-5-chlorobenzophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Mostrar más |