Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzophenone-d5 |
| CAS | 65854-72-0 |
| Fórmula molecular | C13H5D5ClNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone-d5, 2-Amino-5-chlorobenzylphenone-d5, 2-Benzoyl-4-chloroaniline-d5, 5-Chloro-2-aminobenzophenone-d5, NSC 84157-d5, Oxazepam-d5 Benzophenone-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1N)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-clorofenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.71 |