Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498620 100 g Frasco de plástico 100 GR
10479433 25 g Frasco de plástico 25 g
10229443 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10498620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103341000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 719-59-5
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00007839
Clave InChI ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 211°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)COC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 79
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.