Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479433 25 g Frasco de plástico 25 g
10498620 100 g Frasco de plástico 100 GR
10229443 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10479433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103340250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-59-5
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00007839
Clave InChI ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 211°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 79
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.