Learn More
2-Amino-5-clorobenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437707 2500 g 2500 g
11417707 100 g 100 g
11427707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15720.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
It is used in the heterocyclic syntheses based on the reactions of dimethyl acetylenedicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en las síntesis heterocíclicas basadas en las reacciones de acetilenodicarboxilato de dimetilo.
Solubilidad
La solubilidad en metanol da una turbidez muy leve. Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-59-5
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00007839
Clave InChI ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
Nombre IUPAC (2-amino-5-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Punto de fusión 96°C to 99°C
Densidad 1.33
Temperatura de inflamación 211°C (412°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 475640
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza ≥98%