Learn More
2-amino-5-clorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30311533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311533 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30311533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60287010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
CAS 5922-60-1
Fórmula molecular C7H5ClN2
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C#N
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 152.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0141