Learn More
2-amino-5-clorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chlorobenzonitrile |
| CAS | 5922-60-1 |
| Fórmula molecular | C7H5ClN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Chloroanthranilonitrile, 1-Cyano-2-amino-5-chlorobenzene, 2-Amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, 2-Cyano-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-cyanoaniline, 5-Chloro-2-aminobenzonitrile, 5-Chloroanthranilonitrile, 6-Amino-3-chlorobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-clorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0141 |