Learn More
2-Amino-5-chlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10070431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070431 5 g Glass Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10070431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326420050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 94.0°C to 99.0°C
Nombre de nota 97%
CAS 5922-60-1
% mín. CAS 96.0
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Forma física Crystalline Needles
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H5ClN2
Número MDL MFCD00017106
Sinónimo 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
Punto de ebullición 132.0°C to 135.0°C (0.5 mmHg)
Clave InChI QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 152.58
PubChem CID 80019
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%