Learn More
2-Amino-5-clorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485327 1 g 1 g
11495327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22690.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5922-60-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5922-60-1
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00017106
Clave InChI QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-chloro, anthranilonitrile, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzonitrile, 4-chloro-2-cyanoaniline, unii-gy0x0082qb, 2-amino-5-chloro benzonitrile, amino 2-5-chloro-benzonitrile, 2-amino-5-chlorobenzenecarbonitrile, acbn
PubChem CID 80019
Nombre IUPAC 2-amino-5-clorobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Punto de ebullición 132°C to 135°C (0.5 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%