Learn More
Ácido 2-amino-5-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446887 100 g 100 g
11426887 5 g 5 g
11436887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14329.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 635-21-2 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-5-clorobenzoico se utiliza en la preparación de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD). También se usa para producir 6-cloro-3H-quinazolin-4-ona a una temperatura de 180 °C.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-21-2
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007838
Clave InChI IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
PubChem CID 12476
Nombre IUPAC ácido 2-amino5clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Punto de fusión ∼208°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 639027
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%